Learn More
5-Bromuracil, TRC
Artikelnummer. 30332322
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332322 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68892510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromouracil
CAS 51-20-7
Summenformel C4 H3 Br N2 O2
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H3BrN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
SMILES BrC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 190.98
Formelmasse 189.9378