Learn More
5-Bromthiophen-2-sulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497656 25 g 25 Gramm
11487656 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14677.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55854-46-1 | C4H2BrClO2S2 | 261.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55854-46-1
Summenformel C4H2BrClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 261.53
MDL-Nummer MFCD00084909
InChI-Schlüssel WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromothiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl thiophene, 5-bromo-2-chlorosulfonyl thiophene, 5-bromothiophenesulphonyl chloride, buttpark 21\07-09, 5-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 5-bromothiophen-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2733924
IUPAC-Name 5-Bromthiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Siedepunkt 99°C to 101°C (0.5 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 261.55
Reinheit (%) 98%