Learn More
5-Bromthiophen-2-carbonsäurehydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476886 25 g 25 Gramm
15458548 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61959.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 98027-27-1 | C5H5BrN2OS | 221.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98027-27-1
Summenformel C5H5BrN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 221.07
MDL-Nummer MFCD01310798
InChI-Schlüssel OFXZACLPQYOIAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acidhydrazide, 5-bromothiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide, pubchem16117, ksc488m6p, 5-bromo-2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-bromothiophene-5-carbohydrazide, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide
PubChem CID 2063863
IUPAC-Name 5-Bromothiophen-2-Carbohydrazid
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid hydrazide
Menge 25 g
Formelmasse 221.07
Reinheit (%) 98%