Learn More
5-Bromthiophen-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459516 1 g 1 Gramm
11469516 5 g 5 Gramm
11479516 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19242.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7311-63-9 | C5H2BrO2S | 206.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7311-63-9
Summenformel C5H2BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 206.03
MDL-Nummer MFCD00079725
InChI-Schlüssel COWZPSUDTMGBAT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo, 2-bromo-5-carboxythiophene, 2-bromothiophene-5-carboxylic acid, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromothiophene-2-carboxylicacid, zlchem 973, pubchem7368, acmc-209opm, maybridge1_002056
PubChem CID 349115
IUPAC-Name 5-Bromthiophen-2-Carbonsäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 139°C to 143°C
Menge 1 g
Beilstein 118364
Formelmasse 207.05
Reinheit (%) 98%