Learn More
5-Bromchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11355425 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11355425 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19634.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4964-71-0 | Molecular Formula: C9H6BrN | Molecular Weight: 208.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4964-71-0
Summenformel C9H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 208.058
MDL-Nummer MFCD00234481
InChI-Schlüssel CHODTZCXWXCALP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-quinoline, quinoline, 5-bromo, 5-bromooquinoline, 5-bromo quinoline, 5-bromoquinolline, pubchem7116, 5-bromoquinoline, acmc-209kh7, ksc492i0h, 5-bromoquinoline 250mg
PubChem CID 817321
IUPAC-Name 5-Bromochinolin
SMILES C1=CC2=C(C=CC=N2)C(=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoquinoline
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Siedepunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 115148
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 97%