Learn More
5-Brompyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399025 100 g 100 Gramm
11379025 5 g 5 Gramm
11389025 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399025 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14172.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4595-59-9 | C4H3BrN2 | 158.986 g/mol
5-Bromopyrimidine was used in the synthesis of N-heteroaryl substituted 9-arylcarbazolyl derivatives via palladium-catalyzed aerobic and ligand-free Suzuki reaction, (5-(phenylethynyl)pyrimidine) via microwave assisted organic synthesis (MAOS) Sonogashira protocol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brompyrimidin wurde bei der Synthese von N-Heteroaryl-substituierten 9-Arylcarbazolyl-Derivaten über die Palladium-katalysierte aerobe und ligandfreie Suzuki-Reaktion verwendet, (5-(Phenylethynyl)pyrimidin) über das Sonogashira-Protokoll der Mikrowellen-assistierten organischen Synthese (MAOS).
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4595-59-9
Summenformel C4H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 158.986
MDL-Nummer MFCD00006117
InChI-Schlüssel GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 5-bromo, 5-bromo pyrimidine, 5-bromo-1,3-diazine, 5-bromo-pyrimidine, 5-brpy compound, 5-brompyrimidin, 5-brornopyrimidine, zlchem 349, pubchem6902, 11-cis-retinyl-palmitate
PubChem CID 78344
IUPAC-Name 5-Brompyrimidin
SMILES C1=C(C=NC=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromopyrimidine
Schmelzpunkt 69°C to 74°C
Menge 100 g
Beilstein 107326
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 158.99
Reinheit (%) 98%