Learn More
5-bromopyridine-3-boronic acid, 97%, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromopyridine-3-boronic acid |
| CAS | 452972-09-7 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Summenformel | C5H5BBrNO2 |
| MDL-Nummer | MFCD02685634 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 5-bromopyridine-3-boronic acid, 5-bromopyridin-3-yl boronic acid, 3-bromopyridine-5-boronic acid, 3-bromo-5-pyridineboronic acid, 3-bromopyridyl-5-boronic acid, 5-bromo-3-pyridyl boronic acid, 3-bromo-5-pyridylboronic acid, boronic acid, 5-bromo-3-pyridinyl, 5-bromopyridine-3-boronicacid, pubchem5305 |
| InChI-Schlüssel | ICCGFOKNFZWCTJ-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |