Få mere at vide
5-bromopyridine-2-carbaldehyde, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10060314
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Braunglasflasche, 5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10060314 Braunglasflasche, 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10060314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07847DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde
CAS 31181-90-5
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C6H4BrNO
Menge 5 g
Synonym 5-bromopicolinaldehyde, 5-bromo-2-formylpyridine, 5-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridine-carbaldehyde, pubchem5059, 5-bromo picolinaldehyde
InChI-Schlüssel ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C=O
IUPAC-Name 5-Bromopyridin-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 186.008
PubChem CID 9877562
Formelmasse 186.01
Reinheit (%) 97%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.