Learn More
(5 -Bromopyrid-2 -yl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577854
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10577854
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07897CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 88139-91-7
Summenformel C6H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 188.02
MDL-Nummer MFCD04035597
InChI-Schlüssel RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol
PubChem CID 5200169
IUPAC-Name (5-Brompyridin-2-yl)methanol
SMILES OCC1=CC=C(Br)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Bromopyrid-2-yl)methanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 97%