Learn More
5-Brompicolinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323378
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
30766-11-1
C6H3BrNO2
201.00
MFCD00234149
MNNQIBXLAHVDDL-UHFFFAOYSA-M
5-bromopicolinic acid, 5-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-carboxypyridine, 5-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-picolinic acid, 5-bromo-2-carboxy pyridine, 5-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 5-bromopyridine-2-carboxylicacid
608544
[O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=N1
30766-11-1
C6H3BrNO2
201.00
MFCD00234149
MNNQIBXLAHVDDL-UHFFFAOYSA-M
5-bromopicolinic acid, 5-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-carboxypyridine, 5-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-picolinic acid, 5-bromo-2-carboxy pyridine, 5-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 5-bromopyridine-2-carboxylicacid
608544
[O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=N1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromopicolinic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 177.0°C to 178.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-bromopyridine-2-carboxylate
Formelmasse 202.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromopicolinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.