Learn More
5-Bromphthalid, TRC
Artikelnummer. 30341284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341284 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341284 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68657010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromophthalide
CAS 64169-34-2
Summenformel C8H5BrO2
Menge 10 g
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 5-bromo-, 5-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one, 5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one, 5-Bromophthalide
InChI-Formel InChI=1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
SMILES Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
IUPAC-Name 5-Brom-3H-2-benzofuran-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 213.03
Formelmasse 211.9473