Learn More
5-Bromphthalid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15456777 5 g 5 Gramm
15466777 25 g 25 Gramm
15476777 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33891.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 64169-34-2 | C8H5BrO2 | 213.03 g/mol
5-Bromophthalide is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is a key intermediate of citalopram.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromphthalid ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Ist ein wichtiges Zwischenprodukt von Citalopram.
Löslichkeit
Löslich in Aceton.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64169-34-2
Summenformel C8H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 213.03
MDL-Nummer MFCD01797360
InChI-Schlüssel IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
PubChem CID 603144
IUPAC-Name 5-Brom-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on
SMILES BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromophthalide
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone.
Formelmasse 213.03
Reinheit (%) 98%