Learn More
5-Brompentylacetat, 98%
Artikelnummer. 11462987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462987 100 g 100 Gramm
11442987 5 g 5 Gramm
11452987 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15549.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15848-22-3 | C7H13BrO2 | 209,08 g/mol
5-Brompentylacetat wird verwendet, um die Toxizität von Halogenestern auf marine Bakterien wie Vibrio fischeri zu modellieren. Es wird zur Herstellung von 5-Brompentan-1-ol verwendet, einem Rohstoff für die chemische Synthese.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
5-Brompentylacetat wird verwendet, um die Toxizität von Halogenestern an Meeresbakterien wie Vibrio fischeri zu modellieren. Es dient der Herstellung von 5-Brompentan-1ol, einem Rohstoff für die chemische Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15848-22-3
Summenformel C7H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.08
MDL-Nummer MFCD00039204
InChI-Schlüssel JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoamyl acetate, 5-bromo-n-amyl acetate, 1-acetoxy-5-bromopentane, 1-pentanol, 5-bromo-,1-acetate, 5-?bromopentyl acetate, acmc-209dhw, 5-bromopentylacetate, 5-bromo-1-pentanyl acetate, 5-bromopentyl acetate, acetic acid 5-bromoamyl ester
PubChem CID 85140
IUPAC-Name 5-Brompentylacetat
SMILES CC(=O)OCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromopentyl acetate
Dichte 1.255
Siedepunkt 109°C to 110°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.462
Menge 100 g
Beilstein 1752109
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 209.09
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke