Learn More
5-Bromooxindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410050
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11410050
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50573.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 20870-78-4 | C8H6BrNO | 212.046 g/mol
5-Bromooxindole is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromoxindol ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamide.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20870-78-4
Summenformel C8H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 212.046
MDL-Nummer MFCD00456998
InChI-Schlüssel VIMNAEVMZXIKFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromooxindole, 5-bromoindolin-2-one, 5-bromo-2-oxindole, 5-bromo-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-2-indolinone, 5-bromo-1,3-dihydro-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-bromo-1,3-dihydro, 5-bromo-2-oxindol, 1,3-dihydro-5-bromoindol-2-one
PubChem CID 611193
IUPAC-Name 5-Brom-1,3-dihydroindol-2-on
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)Br)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromooxindole
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dimethylformamide.
Formelmasse 212.05
Reinheit (%) 98%