Learn More
5-Bromonicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10602453 10 g 10 Gramm
10551492 1 g 1 Gramm
10123774 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10602453 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08398EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 35590-37-5
Summenformel C6H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 183.01
MDL-Nummer MFCD00174363
InChI-Schlüssel FTFFHWWIPOQCBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromonicotinonitrile, 3-bromo-5-cyanopyridine, 5-bromo-3-cyanopyridine, 3-cyano-5-bromopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-5-cyano-pyridine, 5-bromo-3-pyridinecarbonitrile, pubchem7702, acmc-209ihz, ksc492g7p
PubChem CID 736793
IUPAC-Name 5-Brompyridin-3-carbonitril
SMILES BrC1=CN=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromonicotinonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 183.01
Reinheit (%) 97%