Learn More
5-Bromnicotinamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11423438
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11423438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17840.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28733-43-9
Summenformel C6H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 201.023
MDL-Nummer MFCD00173919
InChI-Schlüssel YOQRXZIMSKLRCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromonicotinamide, 5-bromo-3-pyridinecarboxamide, nicotinamide, 5-bromo, 3-pyridinecarboxamide, 5-bromo, 5-bromo-nicotinamide, brt, pubchem1212, acmc-1cfs0, 3-bromo-5-carbamoylpyridine, 5-22-02-00182 beilstein handbook reference
PubChem CID 1808
IUPAC-Name 5-Brompyridin-3-carboxamid
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromonicotinamide
Schmelzpunkt 226°C to 227°C
Menge 5 g
Formelmasse 201.03
Reinheit (%) 98%