Learn More
5-(Brommethyl)-2,4-diphenyl-1,3-thiazol, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11350617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11350617 250 mg 250 Milligramm
10664405 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350617 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42308CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 876316-44-8
Summenformel C16H12BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 330.243
MDL-Nummer MFCD08271912
InChI-Schlüssel QDYJLVQRXQKPKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromomethyl-2,4-diphenyl-1,3-thiazole, thiazole,5-bromomethyl-2,4-diphenyl, 5-bromomethyl-2,4-diphenylthiazole
PubChem CID 18525758
IUPAC-Name 5-(Brommethyl)-2,4-Diphenyl-1,3-Thiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Bromomethyl)-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Menge 250 mg
Formelmasse 330.25
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch