Learn More
5-(Brommethyl)-2,1,3-benzothiadiazol, ≥ 95 %
Artikelnummer. 10120872
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10120872 250 mg 250 Milligramm
10292772 1 g 1 Gramm
10306924 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10120872 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC09208CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 65858-50-6
Summenformel C7H5BrN2S
Molekulargewicht (g/mol) 229.095
InChI-Schlüssel JEPACAAYCVWCFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 591004
IUPAC-Name 5-(Brommethyl)-2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Bromomethyl)-2, 1, 3-benzothiadiazole
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Synonym 5-bromomethyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-bromomethylbenzo-2,1,3-thiadiazole, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5-bromomethyl, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromomethyl, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5-thiadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzthiadiazole, 5-bromomethylbenzo-2.1.3-thiadiazole, 5-bromomethylbenzo 2,1,3 thiadiazole
Formelmasse 229.1
Reinheit (%) 95%