Learn More
5-(Brommethyl)-1-methyl-1H-1,2,3-benzotriazol, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510257
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
499770-76-2
C8H8BrN3
226.077
OSUZHHPMRAIJDY-UHFFFAOYSA-N
5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methylbenzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-benzotriazole, 1h-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl, 5-bromomethyl-1-methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzotriazole
2795418
5-(Brommethyl)-1-Methylbenzotriazol
CN1C2=C(C=C(C=C2)CBr)N=N1
499770-76-2
C8H8BrN3
226.077
OSUZHHPMRAIJDY-UHFFFAOYSA-N
5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methylbenzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-benzotriazole, 1h-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl, 5-bromomethyl-1-methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzotriazole
2795418
5-(Brommethyl)-1-Methylbenzotriazol
CN1C2=C(C=C(C=C2)CBr)N=N1
Chemischer Name oder Material 5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 226.08
Reinheit (%) 95%