Learn More
5-Bromisatoisches Anhydrid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-6827174
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
4692-98-2
C8H4BrNO3
242.03
MFCD00016921
DXSMYDSFWCOSFM-UHFFFAOYSA-N
5-bromoisatoic anhydride, 6-bromo-2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 6-bromo-1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, 6-bromo isatinic anhydride, 5-bromoisatoicanhydride, 6-bromo-2,4-dihydro-1h-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 6-bromo, 6-bromo-1,2-dihydro-4h-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 5-bromo-isatoic anhydride, 6-bromo-1h-benzo d 1,3-oxazaperhydroine-2,4-dione
288561
6-Brom-1H-3,1-benzoxazin-2,4-dion
BrC1=CC=C2NC(=O)OC(=O)C2=C1
4692-98-2
C8H4BrNO3
242.03
MFCD00016921
DXSMYDSFWCOSFM-UHFFFAOYSA-N
5-bromoisatoic anhydride, 6-bromo-2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 6-bromo-1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, 6-bromo isatinic anhydride, 5-bromoisatoicanhydride, 6-bromo-2,4-dihydro-1h-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 6-bromo, 6-bromo-1,2-dihydro-4h-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 5-bromo-isatoic anhydride, 6-bromo-1h-benzo d 1,3-oxazaperhydroine-2,4-dione
288561
6-Brom-1H-3,1-benzoxazin-2,4-dion
BrC1=CC=C2NC(=O)OC(=O)C2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromoisatoic anhydride
Schmelzpunkt 285°C to 287°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 242.02
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromoisatoic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.