Learn More
5-Bromoisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10538873 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10538873 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10126433 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10538873 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154230250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87-48-9 | C8H4BrNO2 | 226.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-48-9
Summenformel C8H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 226.03
MDL-Nummer MFCD00005719
InChI-Schlüssel MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoisatin, 5-bromoindoline-2,3-dione, 5-bromoindole-2,3-dione, isatin, 5-bromo, 5-bromisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromisatin czech, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromoisatin monohydrate
PubChem CID 6889
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoisatin
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 251.0°C to 253.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 21, 453
Formelmasse 226.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromoisatin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.