Learn More
5-Bromoindolin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373886
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11373886
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16992.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22190-33-6 | C8H8BrN | 198.063 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22190-33-6
Summenformel C8H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 198.063
MDL-Nummer MFCD00027410
InChI-Schlüssel QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r
PubChem CID 3411566
IUPAC-Name 5-Brom-2,3-dihydro-1H-indol
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoindoline
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Siedepunkt 114°C to 115°C (5 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 121590
Formelmasse 198.06
Reinheit (%) ≥98%