Learn More
5-Bromoindolin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10604935 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
1 g
Artikelnummer. 10604935
Marke: Thermo Scientific Acros 398630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoindoline
CAS 22190-33-6
Siedepunkt 114.0°C to 115.0°C (5.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8BrN
MDL-Nummer MFCD00027410
Menge 1g
Synonym 5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br
IUPAC-Name 5-Brom-2,3-dihydro-1H-indol
Molekulargewicht (g/mol) 198.06
PubChem CID 3411566
Formelmasse 198.06
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromoindoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.