Learn More
5-Bromindol-2-Carbonsäure, 98 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 398650050
Additional Details : CAS : 7254-19-5 Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
7254-19-5 | |
240.05 | |
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N | |
252137 | |
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O |
C9H6BrNO2 | |
MFCD00022705 | |
5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid | |
5-Brom-1H-Indol-2-Carbonsäure |
Spezifikation
5-Bromoindole-2-carboxylic acid | |
5g | |
97.5 | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00022705 | |
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N | |
5-Brom-1H-Indol-2-Carbonsäure | |
252137 | |
98% |
Glasflasche | |
7254-19-5 | |
100.0 | |
C9H6BrNO2 | |
5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid | |
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O | |
240.05 | |
240.05 |
Sicherheit und Handhabung
- 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.