Learn More
5-Brombenzoxazol-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromobenzoxazole-2-thiol |
| CAS | 439607-87-1 |
| Schmelzpunkt | 280°C to 283°C |
| Summenformel | C7H4BrNOS |
| MDL-Nummer | MFCD08447020,MFCD22556198 |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
| Synonym | 5-bromobenzo d oxazole-2-thiol, 5-bromobenzoxazole-2-thiol, 5-bromobenzo d oxazole-2 3h-thione, 5-bromo-1,3-benzoxazole-2-thiol, acmc-20am5b, 5-bromo-2 3h-benzoxazolethione, 5-bromo-1,3-benzoxazole-2 3h-thione |
| InChI-Schlüssel | YFFBNUPHVZYFQL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | BrC1=CC=C2OC(=S)NC2=C1 |
| Mehr anzeigen |