Learn More
5-Brombenzo[b]thiophen-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10402643 250 mg 250 Milligramm
10239712 1 g 1 Gramm
10275994 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10402643 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC33501CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 7312-24-5
Summenformel C9H5BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 257.101
InChI-Schlüssel DWQBOPASRUUSKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylicacid, benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 5-bromo, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-3-carboxybenzo b thiophene, 5-bromo-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #
PubChem CID 621037
IUPAC-Name 5-Brom-1-Benzothiophen-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 257.11
Reinheit (%) 97%