Learn More
5-Brombenzo[b]furan-2-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
5g
62878-96-0
C9H4BrClO2
259.483
FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N
5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride
2795534
5-Brom-1-Benzofuran-2-Carbonylchlorid
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl
62878-96-0
C9H4BrClO2
259.483
FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N
5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride
2795534
5-Brom-1-Benzofuran-2-Carbonylchlorid
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl
Chemischer Name oder Material 5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250mg
Formelmasse 259.49
Reinheit (%) 95%