Learn More
5-Brom-8-Methoxychinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15400698 250 mg 250 Milligramm
15480688 1 g 1 Gramm
15490688 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54386.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10522-47-1 | C10H8BrNO | 238.08 g/mol
5-Bromo-8-methoxyquinoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-8-Methoxychinolin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10522-47-1
Summenformel C10H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 238.08
MDL-Nummer MFCD04966996
InChI-Schlüssel ZRQISUREPLHYIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 5-bromo-8-methoxy
PubChem CID 4715023
IUPAC-Name 5-Brom-8-Methoxychinolin
SMILES COC1=C2N=CC=CC2=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-8-methoxyquinoline
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 238.08
Reinheit (%) 96%