Learn More
5-Brom-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin, TRC
Artikelnummer. 30333512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333512 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333512 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6855305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
CAS 1337532-51-0
Summenformel C7H7BrN4
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BrN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
SMILES Cn1cc(Br)c2c(N)ncnc12
IUPAC-Name 5-Brom-7-Methylpyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-4-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 227.06
Formelmasse 225.9854