Learn More
5-Brom-7-Azaindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484420 1 g 1 Gramm
11474420 250 mg 250 Milligramm
15447857 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484420 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50040.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 183208-35-7
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.04
MDL-Nummer MFCD06659677
InChI-Schlüssel LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10307932
SMILES BrC1=CN=C2NC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-7-azaindole
Schmelzpunkt 178°C to 179°C
Menge 1 g
Synonym 5-bromo-7-azaindole, 5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo, 5-bromo azaindole, 3-bromo-7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-1h-pyrrolo 2 , 3-b pyridine, 5-bromopyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo,7-azaindole
IUPAC-Name 5-Brom-1H-pyrrolo[2,3-b]Pyridin
Formelmasse 197.04
Reinheit (%) 96%
RUO– Nur für Forschungszwecke