Learn More
5-Brom-6-methylpyridin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 187.04 |
| Reinheit (%) | 95% |