Learn More
5-Brom-6-chlorpyridin-3-sulfonylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl Chloride |
| CAS | 216394-05-7 |
| Summenformel | C5 H2 Br Cl2 N O2 S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H2BrCl2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H |
| SMILES | Clc1ncc(cc1Br)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 5-Brom-6-Chlorpyridin-3-Sulfonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 290.95 |
| Formelmasse | 288.8367 |