Learn More
5-Bromo-4-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 322.15 |
| Reinheit (%) | 97% |