Learn More
5-Bromo-4-Methoxithiophen-3-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10475312
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10475312 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11356875 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10475312 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM00596DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 162848-23-9
Summenformel C6H5BrO3S
Molekulargewicht (g/mol) 237.07
MDL-Nummer MFCD00068031
InChI-Schlüssel OMNYIQIDPSRNES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-4-methoxy, maybridge3_003417, 2-bromo-3-methoxythiophene-4-carboxylic acid, 5-bromo-4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid, 5-bromanyl-4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2778393
IUPAC-Name 5-bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
SMILES COC1=C(Br)SC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 237.07
Reinheit (%) 97%