Learn More
5-Bromo-4-chlor-3-indolylphosphat, Dinatriumsalz, Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10301374 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10301374 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
10638391 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10530974 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10301374 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 271460500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 205926-98-3 | C8H4BrClNNa2O4P | 370.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205926-98-3
Summenformel C8H4BrClNNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 370.43
MDL-Nummer MFCD00150468
InChI-Schlüssel OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 6097197
IUPAC-Name Dinatrium;-(5-brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)-phosphat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, disodium salt, hydrate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Synonym sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Formelmasse 370.42
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit