Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indoyl-β-D-Galactopyranosid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496392 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496392 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11496392 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215000190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00 CHF
    298.56 CHF / 500 Milligramm
    Sparen 15.44 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408.629 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 7240-90-6
Summenformel C14H15BrClNO6
Molekulargewicht (g/mol) 408.629
MDL-Nummer MFCD00005666
InChI-Schlüssel OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym 5-brom-4-chlor-3-beta-d-galactopyranosyloxy indol, 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-d-galactosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl beta-galactosid, 5-brom-4-chlorindol-3-yl-beta-d-galactopyranosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl beta-d-galactosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-d-galactopyranosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl beta-d-galactopyranosid, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Bromo-4-Chlor-1H-Indol-3-yl)oxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chlor-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.994
Menge 500 mg
Formelmasse 408.64
Güte Nicht verfügbar
Physikalische Form Kristallpulver