Learn More
X-Gal, 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-Galactopyranosid, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10234923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10234923 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10113253 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10234923 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP1615100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Blau-Weiß-Kolonie-Screening, Immunblotting und immunzytochemische Assays
  • Chromogenes Substrat für die Blau-Weiß-Selektion rekombinanter Bakterienkolonien mit dem lac+ Genotyp
  • Bildet blauen Niederschlag, wenn es durch β-Galactosidase hydrolysiert wird
  • Löslich in DMF und Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7240-90-6
Summenformel C14H15BrClNO6
Molekulargewicht (g/mol) 408.629
InChI-Schlüssel OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Bromo-4-Chlor-1H-Indol-3-yl)oxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spezifikation
Alpha-Vektor Bromo-4-chloro-3-indolyl-[beta]-D-galactopyranoside (X-Gal)
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl- β-D-galactopyranoside
Schmelzpunkt 230 °C
Farbe Weiß
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Merck Index 15, 10272
Spezifische Drehung -56 to -64° (+ or -)
Formelmasse 408.63
Physikalische Form Pulver/Feststoff
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galactopyranoside
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.