Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-β-D-Galactopyranosid, ≥98 %, Reagenz für die Molekularbiologie, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462151 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462151 500 mg 500 Milligramm
11442151 10 mg 10 Milligramm
11452151 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462151 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219481190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    804.00 CHF
    765.05 CHF / 500 Milligramm
    Sparen 38.95 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
5-Bromo-4-Chlor-3-Indolyl-β-D-Galactopyranosid wird als indigogenes Substrat für β-Galactosidase, für den Nachweis von β-Galactosidase-positiven Klonen und für die Identifizierung von lac- und bakteriellen Kolonien oder Phagenplaques verwen
Chemische Identifikatoren
CAS 7240-90-6
Summenformel C14H15BrClNO6
Molekulargewicht (g/mol) 408.629
MDL-Nummer MFCD00005666
InChI-Schlüssel OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym 5-brom-4-chlor-3-beta-d-galactopyranosyloxy indol, 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-d-galactosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl beta-galactosid, 5-brom-4-chlorindol-3-yl-beta-d-galactopyranosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl beta-d-galactosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-d-galactopyranosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl beta-d-galactopyranosid, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Bromo-4-Chlor-1H-Indol-3-yl)oxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Brom-4-Chlor-3-Indoyl-β-D-Galactopyranosid
Namenshinweis FTIR
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 98%
Menge 500 mg
Formelmasse 408.6
Reinheit (%) >98%
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver