Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-β-D-Galactopyranosid, ≥98 %, Reagenz für die Molekularbiologie, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
500 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Brom-4-Chlor-3-Indoyl-β-D-Galactopyranosid |
| Namenshinweis | FTIR |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 98 % |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 408.6 |
| Güte | Reagenz für die Molekularbiologie |
| Physikalische Form | Pulver |