Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-beta-D-Galactosid,99+ %, für mol-Biologie, DNAse, R
Artikelnummer. 10174111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10174111 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10351484 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174111 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 327241000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7240-90-6
Summenformel C14H15BrClNO6
Molekulargewicht (g/mol) 408.63
MDL-Nummer MFCD00005666
InChI-Schlüssel OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Bromo-4-Chlor-1H-Indol-3-yl)oxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside
Namenshinweis For molecular biology
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Merck Index 15, 10272
Spezifische Drehung − 64.00
Formelmasse 408.63
Reinheit (%) 99+%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver