Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-Beta-D-Galactopyranosid (X-GAL), >99 %, UltraPure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15835248 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
2 g
5 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15835248 250 mg Kunststoffflasche 250 Milligramm
15825248 100 mg Kunststoffflasche 100 Milligramm
15815048 1 g Kunststoffflasche 1 Gramm
15825048 2 g Kunststoffflasche 2 Gramm
15835048 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15835248 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J10077.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Histochemisches Substrat für β-Galactosidase und Substrat zum Screening blauer/weißer Kolonien
Histochemisches Substrat für β-Galactosidase. Substrat für das Screening blauer/weißer Kolonien. Effektive Konzentration: ca.50 μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7240-90-6
Summenformel C14H15BrClNO6
Molekulargewicht (g/mol) 408.629
MDL-Nummer MFCD00005666
InChI-Schlüssel OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Bromo-4-Chlor-1H-Indol-3-yl)oxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL)
Schmelzpunkt ∼236°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 mg
Beilstein 1402009
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 408.63
Reinheit (%) ≥99%
Güte Ultrapure
Physikalische Form Kristallpulver