Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-Beta-D-Galactopyranosid (X-GAL), >99 %, UltraPure, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Histochemisches Substrat für β-Galactosidase. Substrat für das Screening blauer/weißer Kolonien. Effektive Konzentration: ca.50 μg/ml.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL) |
| Schmelzpunkt | ∼236°C (decomposition) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 100 mg |
| Beilstein | 1402009 |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Formelmasse | 408.63 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
| Güte | Ultrapure |
| Physikalische Form | Kristallpulver |