Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-Beta-D-Galactopyranosid (X-GAL), >99 %, UltraPure, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7082776
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
2 g
5 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
7240-90-6
C14H15BrClNO6
408.629
MFCD00005666
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
65181
CHEBI:75055
(2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
7240-90-6
C14H15BrClNO6
408.629
MFCD00005666
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
65181
CHEBI:75055
(2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Histochemisches Substrat für β-Galactosidase und Substrat zum Screening blauer/weißer Kolonien
Histochemisches Substrat für β-Galactosidase. Substrat für das Screening blauer/weißer Kolonien. Effektive Konzentration: ca.50 μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL)
Schmelzpunkt ∼236°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 mg
Beilstein 1402009
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 408.63
Reinheit (%) ≥99%
Güte Ultrapure
Physikalische Form Kristallpulver