Learn More
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-Galactopyranosid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440127
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440127 50 mg 50 Milligramm
11430127 10 mg 10 Milligramm
11344669 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21034.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408.629 g/mol
It is a substrate for beta-galactosidase, which cleaves the glycosidic bond to give 5-bromo-4-chloro-3-hydroxy-1H-indole, which immediately dimerises to give an intensely blue product. It is also used to detect activity of this enzyme in histochemistry and bacteriology. It is employed as a colorless, endogenous or exogenous pigment precursors that may be transformed by biological mechanisms into colored compounds. They are used in biochemical assays and in diagnosis as indicators, particularly in the form of enzyme substrates. X-Gal is the substrate of choice for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Substrat für Beta-Galactosidase, das die glykosidische Bindung spaltet, um 5-Bromo-4-Chlor-3-Hydroxy-1H-Indol zu geben, das sofort dimerisiert, um ein intensiv blaues Produkt zu erzielen. Es wird in der Histochemie und Bakteriologie auch zum Nachweis der Aktivität dieses Enzyms verwendet. Es wird als farblose, endogene oder exogene Pigmentvorstufen eingesetzt, die durch biologische Mechanismen in farbige Verbindungen umgewandelt werden können. Sie werden in biochemischen Assays und in der Diagnostik als Indikatoren, insbesondere in Form von Enzymsubstraten, eingesetzt. X-Gal ist das Substrat der Wahl für die blau-weiße Auswahl von rekombinanten Bakterienkolonien mit dem Genotyp lac+.
Löslichkeit
Löslich in 100 mM in DMSO.
Hinweise
Feuchtigkeit- und lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Hitze, Wasser/Feuchtigkeit und Licht lagern. Unter inertem Gas lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7240-90-6
Summenformel C14H15BrClNO6
Molekulargewicht (g/mol) 408.629
MDL-Nummer MFCD00005666
InChI-Schlüssel OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Bromo-4-Chlor-1H-Indol-3-yl)oxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Schmelzpunkt ∼236°C (decomposition)
Menge 50 mg
Beilstein 1402009
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in 100 mM in DMSO.
Optische Drehung −62° (c=1 in 50% DMF)
Formelmasse 408.64
Reinheit (%) ≥98%