Learn More
Melford 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-BD-cellobiosid
Artikelnummer. 30018086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018086 1 g 1 Gramm
30018084 100 mg 100 Milligramm
30018085 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018086 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B421001.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • Substanzname: X-β -D-Cellobiosid
  • CAS-Nummer: 177966-52-8
  • Molekularformel: C 20 H 25 BrClNO 11
  • Molekulargewicht: 570,8
Spezifikation
Menge 1 g