Learn More
5-Brom-3-Methoxysalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11419402 25 g 25 Gramm
11409402 5 g 5 Gramm
11429402 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11419402 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10137.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5034-74-2 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5034-74-2
Summenformel C8H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 231.045
MDL-Nummer MFCD00016593
InChI-Schlüssel MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 262238
IUPAC-Name 5-Brom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyde
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Menge 25 g
Beilstein 2328601
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 231.05
Reinheit (%) 98%