Learn More
5-Brom-3-indolyl-beta-d-Galactopyranosid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427169
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 15427169
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65978.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alpha-Galactosidase-Substrat für Lac-Gen-Detektionssysteme
5-Bromo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside is an α-galactosidase substrate which is converted to an insoluble indigo-blue chromophore darker than that released by X-GAL. It is ideal for Lac gene detection systems in immunoblotting, immunocytochemical, and histological applications. Also used as chromogenic substrate that is suitable for identification of lac-(+) bacterial colonies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromo-3-Indolyl-β-D-Galactopyranosid ist ein α-Galactosidase-Substrat, das in ein unlösliches indigoblaues Chromophor umgewandelt wird, das dunkler ist als das von X-GAL freigesetzte. Es ist ideal für Lac Gen-Detektionssysteme für Immunblotting, Immunzytochemie und histologische Anwendungen. Es wird auch als chromogenes Substrat verwendet, das zur Identifizierung von lac-(+) Bakterienkolonien geeignet ist.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (100 mg/ml), Dimethylformamid/Wasser (1:1 v/v) (10 mg/ml - klare, praktisch farblose Lösung).
Hinweise
Im Tiefkühlschrank bei (-20 °C) lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97753-82-7
Summenformel C14H16BrNO6
Molekulargewicht (g/mol) 374.19
MDL-Nummer MFCD00063691
InChI-Schlüssel LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Synonym 5-bromo-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-3-indolyl-b-d-galactopyranoside, bluo-gal, blue-gal, 2s,3r,4s,5r,6r-2-5-bromo-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 5-brig, blue gal, 5-bromo-3-indolyl-beta-galactoside, 5-bromo-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-3-indoxyl-beta-d-galactopyranoside
PubChem CID 126898
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Brom-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-indolyl beta-d-galactopyranoside
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide (100mg/ml),dimethylformamide/water (1:1 v/v) (10mg/ml- clear,practically colorless solution).
Formelmasse 374.18
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver