Learn More
5-Brom-3-Cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10663205 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10663205 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10663205 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 399200010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-cyanopyridine
CAS 35590-37-5
Schmelzpunkt 104°C to 105°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H3BrN2
MDL-Nummer MFCD00174363
Menge 1 g
Synonym 5-bromonicotinonitrile, 3-bromo-5-cyanopyridine, 5-bromo-3-cyanopyridine, 3-cyano-5-bromopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-5-cyano-pyridine, 5-bromo-3-pyridinecarbonitrile, pubchem7702, acmc-209ihz, ksc492g7p
InChI-Schlüssel FTFFHWWIPOQCBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CN=CC(=C1)C#N
IUPAC-Name 5-Brompyridin-3-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 183.01
PubChem CID 736793
Formelmasse 183.01
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromo-3-cyanopyridine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.