Learn More
5-Brom-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Brom-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyd wird bei der Synthese von (-)-Epicatechin und der Synthese biologisch aktiver Verbindungen in vitro verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
5-Brom-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyd wird bei der Synthese von (-)-Epicatechin und der Synthese biologisch aktiver Verbindungen in vitro verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde |
| Menge | 10 g |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 269.01 |
| Reinheit (%) | 98% |