Learn More
2-Brom-2-Thienylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415435
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415435 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15415435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58942.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 151073-94-8 | C4H2Br2SZn | 307.308 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-thienylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 151073-94-8
Summenformel C4H2Br2SZn
MDL-Nummer MFCD00671986
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 5-bromo-2-thienylzinc bromide, 5-bromo-2-thienylzinc bromide solution, bromo 5-bromothiophen-2-yl zinc, 5-bromo-2-thienylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-Schlüssel OSGCPOFIURDPFT-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=[C-]SC(=C1)Br.[Zn+]Br
IUPAC-Name 5-Brom-2H-thiophen-2-id;bromzinc(1+)
Molekulargewicht (g/mol) 307.308
PubChem CID 4413080
Formelmasse 307.31